Fontos dokumentumok
F3800
4-Fluoroaniline
99%
Szinonimák:
1-Amino-4-fluorobenzene
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
187 °C/767 mmHg (lit.)
sűrűség
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood,hematopoietic system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
162.9 °F
Lobbanási pont (C)
72.7 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?