Fontos dokumentumok
236314
p-Toluidine
99.6%
Szinonimák:
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.26 mmHg ( 25 °C)
0.66 mmHg ( 38 °C)
Teszt
99.6%
form
crystalline
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
robbanási határérték
6.6 %
pH
7.8 (7 g/L)
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 135 part(lit.)
acetone: freely soluble(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
carbon disulfide: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
methanol: freely soluble(lit.)
oil: freely soluble(lit.)
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- aromatic azo compounds
- bidentate Schiff base ligands via condensation with salicylaldehyde
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?