gőzsűrűség
4.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.11 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.559 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
sűrűség
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1N
InChI
1S/C8H11N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6H,2,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLPVBIWIRCKMJV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?