Merck
227560
Sigma-Aldrich
trans-7-Tetradecene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.37
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
sűrűség
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3/b14-13+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBDIXSAEHLOROW-BUHFOSPRSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)