Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
gőznyomás
36 mmHg ( 38 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
446 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
3.9 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
n20/D 1.409 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
sűrűség
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)