Fontos dokumentumok
8.20928
Sigma-Aldrich
1-Octene
for synthesis
Szinonimák:
1-Octene, 1-Octylene, Caprylene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
EC index szám:
203-893-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
17.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
221 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.7-6.8 % (v/v)
Kinematikai viszkozitás
0.38 cSt(40 °C)
mp
-102 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 8 °C
sűrűség
0.72 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CCC)CCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Catalytic Behavior of Chromium: Investigation of chromium catalysts for selective ethylene oligomerization to 1-Octene, crucial for developing advanced materials and chemicals used in various sectors, including pharmaceuticals (KA Alferov et al., 2017).
  • Analysis of Ethylene/1-Octene Copolymers: Detailed structure analysis of ethylene/1-Octene copolymers synthesized from living coordination polymerization, providing insights into the polymer structure that are critical for developing new materials (W Liu et al., 2014).
  • Phenoxyimine Zr-Catalyzed Polymerizations: Studies on unexpected s-ligand effects in phenoxyimine Zr-catalyzed copolymerizations of ethylene and 1-Octene, relevant for designing catalysts and polymers with specific properties for drug delivery systems (Y Gao et al., 2019).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.714 - 0.715
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
46.4 °F
Lobbanási pont (C)
8 °C