Merck
230545
Sigma-Aldrich
1-Hexene
97%
Szinonimák:
1-n-Hexene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1209240
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
155 mmHg ( 21.1 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
487 °F
törésmutató
n20/D 1.388 (lit.)
bp
60-66 °C (lit.)
sűrűség
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
SMILES string
CCCCC=C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
1-Hexene is primarily used in the synthesis of poly(1-hexene) and a variety of polyethylene copolymers.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-13.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-25.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Palladium-Catalyzed Enantioselective C-3 Allylation of 3-Substituted-1 H-Indoles Using Trialkylboranes.
Trost, Barry M and Quancard, Jean
Journal of the American Chemical Society, 128(19), 6314-6315 (2006)
Isospecific living polymerization of 1-hexene by a readily available nonmetallocene C 2-symmetrical zirconium catalyst.
Tshuva, Edit Y et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(43), 10706-10707 (2000)
Stereospecific living Ziegler- Natta polymerization of 1-hexene.
Jayaratne, Kumudini C and Sita, Lawrence R
Journal of the American Chemical Society, 122(5), 958-959 (2000)
Chia-Hsiu Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6965-6971 (2015-05-12)
The stereochemistry, kinetics, and mechanism of olefin polymerization catalyzed by a set of zirconium-based metallocenes was studied by NMR using dissolution dynamic nuclear polarization (DNP). Hyperpolarized 1-hexene was polymerized in situ with a C2 symmetric catalyst, [(EBI)ZrMe][B(C6F5)4] (EBI = rac-(C2H4(1-indenyl)2))
Yuichi Ito et al.
Implant dentistry, 24(4), 477-479 (2015-06-04)
The evaluation of bone quality at the site of the alveolar bone for a dental implant is very important. This study presents an easy technique for direct evaluation of alveolar bone quality using nondecalcified cryofilm frozen sections on human alveolar