Merck
H3208
Sigma-Aldrich
1-Heptene
≥99%
Szinonimák:
1-n-Heptene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.19
Beilstein:
1098332
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
101 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
505 °F
törésmutató
n20/D 1.400 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
sűrűség
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
15.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-9.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an