Merck
30649
Supelco
1-Decene
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.27
Beilstein:
1737236
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.84 (vs air)
gőznyomás
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
455 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
sűrűség
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Antonios Pantazis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(51), 18381-18386 (2014-12-10)
Excitation-evoked Ca(2+) influx is the fastest and most ubiquitous chemical trigger for cellular processes, including neurotransmitter release, muscle contraction, and gene expression. The voltage dependence and timing of Ca(2+) entry are thought to be functions of voltage-gated calcium (CaV) channels