Merck
N30404
Sigma-Aldrich
1-Nonene
96%
Szinonimák:
α-Nonene, 1-Nonylene, 1-n-Nonene, n-Non-1-ene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.24
Beilstein:
1698439
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
96%
gőzsűrűség
4.35 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
11 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
sűrűség
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC=C
InChI
1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3H,1,4-9H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Ian Price et al.
Journal of theoretical biology, 374, 83-93 (2015-04-07)
Mortality from influenza infections continues as a global public health issue, with the host inflammatory response contributing to fatalities related to the primary infection. Based on Ordinary Differential Equation (ODE) formalism, a computational model was developed for the in-host response