Fontos dokumentumok
368849
4,4′-Methylenebis(cyclohexylamine)
technical grade, 95%
Szinonimák:
4,4′-Diaminodicyclohexylmethane
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 38 °C)
Teszt
95%
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A curing agent for epoxy resins, facilitating the cross-linking process that leads to the formation of thermoset materials.
- A key component in the synthesis of polyurethane elastomers, which have been investigated for their biocompatibility and mechanical properties, making them suitable for biomedical applications.
- A monomer to synthesize porous organic polymers (POPs) via nucleophilic substitution reactions. These POPs are then tested for their ability to uptake iodine and for their fluorescence sensing performance related to dinitrophenol (DNP).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
318.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
159 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?