Fontos dokumentumok
C105198
Cyclohexyl isocyanate
98%
Szinonimák:
Isocyanatocyclohexane
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.83 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.455 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
sűrűség
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C=NC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?