Fontos dokumentumok
227269
Benzyl isocyanate
99%
Szinonimák:
α-Isocyanatotoluene, (Isocyanatomethyl)benzene, 1-(Isocyanatomethyl)benzene, Phenylmethyl isocyanate
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
101-104 °C/33 mmHg (lit.)
sűrűség
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
phenyl
SMILES string
O=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?