Merck
115282
Sigma-Aldrich
Isophthalaldehyde
97%
Szinonimák:
Benzene-1,3-dicarboxaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,3-(CHO)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.13
Beilstein:
1561038
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
87-88 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Isophthalaldehyde participates in base-catalyzed Knoevenagel condensation reaction.
Alkalmazás
Isophthalaldehyde is used in the synthesis of binuclear ruthenium complex.
Kiszerelés
Packaged in glass bottles
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Johanna Andersson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(36), 11037-11046 (2010-08-04)
The binuclear ruthenium complex [μ-bidppz(phen)(4)Ru(2)](4+) has been extensively studied since the discovery of its unusual threading intercalation interaction with DNA, a binding mode with extremely slow binding and dissociation kinetics. The complex has been shown to be selective towards long
The effect of outer-sphere acidity on chemical reactivity in a synthetic heterogeneous base catalyst.
John D Bass et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(42), 5219-5222 (2003-11-06)
Cikkek
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.