Fontos dokumentumok
A56205
2-Aminoheptane
99%
Szinonimák:
1-Methylhexylamine, 2-Heptylamine
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.418 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
sűrűség
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC(C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.