Merck
O6000
Sigma-Aldrich
tert-Octylamine
95%
Szinonimák:
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.24
Beilstein:
1732753
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.46 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 25 °C)
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
137-143 °C (lit.)
sűrűség
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)