Merck
711357
Sigma-Aldrich
4-Aminotetrahydropyran
97%
Szinonimák:
Tetrahydro-2H-pyran-4-amine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.463
sűrűség
0.977 g/cm3 at 25 °C
funkcionális csoport
ether
SMILES string
NC1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHVQYHFYQWKUKB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
129.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54.4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Luke W Giles et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(7), 4086-4095 (2020-02-08)
Light-responsive binary (azobenzene + solvent) lyotropic liquid crystals (LCs) were investigated by structural modification of simple azobenzene molecules. Three benzoic acid-containing azobenzene molecules 4-(4-(hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid (AZO1), 3-(4-(hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid (AZO2) and 5-(4-(hydroxyphenyl)diazenyl)isophthalic acid (AZO3) were produced with various amide substitutions to