Merck
914487
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphanyl)benzamide
≥95%
Szinonimák:
2-(Diphenylphosphino)-benzamide, DPBM, Phosphine for Staundinger reduction
Méret kiválasztása
50 MG
37 400,00 Ft
250 MG
116 000,00 Ft
37 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 MG
37 400,00 Ft
250 MG
116 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H16NOP
CAS-szám:
Molekulatömeg:
305.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
37 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
P(c3c(cccc3)C(=O)N)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H16NOP/c20-19(21)17-13-7-8-14-18(17)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H2,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHGZKYLRNBICEF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
It is recommended to make fresh stock stolutions prior to each use.
Alkalmazás
2-(Diphenylphosphanyl)benzamide (DPBM) is a phosphine useful in the Staudinger reduction in chemical biology and medicinal chemistry. Recently, DPBM was demonstrated to faciliate the reactivation of CRISPR/Cas9 functions by removing azidomethylnicotinyl (AMN) groups used to masked gRNA and inhibit CRISPR systems. AMN groups were originally added with the use of RNA probe NAI-N3 (cat# 913812).[1]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Shao-Ru Wang et al.
Nature communications, 11(1), 91-91 (2020-01-05)
Prokaryotes use repetitive genomic elements termed CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) to destroy invading genetic molecules. Although CRISPR systems have been widely used in DNA and RNA technology, certain adverse effects do occur. For example, constitutively active CRISPR