Fontos dokumentumok
68957
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
BioUltra, suitable for electrophoresis, SDS-PAGE tested
Szinonimák:
TCEP.HCL, TCEP
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
97.5-102.5%
form
powder
technika/technikák
electrophoresis: suitable
oldhatóság
H2O: soluble
alkalmasság
SDS-PAGE tested
SMILES string
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- TCEP.HCL lowers reactive oxygen species levels.
- It increases glutathione levels and mitochondrial content.
- It has anti-cancer effects.
Analízis megjegyzés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Cikkek
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
Protocols
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.