Merck
22790
Sigma-Aldrich
2-Chloroacetamide
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
Chloracetamide, alpha-Chloroacetamide
Méret kiválasztása
250 G
12 600,00 Ft
12 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 G
12 600,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH2CONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.51
Beilstein:
878191
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
12 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
0.05 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
mp
116-118 °C (lit.)
118-120 °C
oldhatóság
methanol: soluble 1 g/10 mL
absolute ethanol: 10 part(lit.)
water: soluble 10 parts(lit.)
diethyl ether: very slightly soluble(lit.)
SMILES string
NC(=O)CCl
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Chloroacetamide was used in the synthesis of the derivatives of 1,8-naphthyridine containing thiono groups[1]. It was also used as a reagent for the synthesis of carboxamidomethyl esters as carboxyl protecting groups in peptide synthesis[2]
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J. Martinez et al.
Tetrahedron Letters, 24, 5219-5219 (1983)
Jun Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(9), 4614-4621 (2011-03-23)
A butachlor-degrading strain, designated FLY-8, was isolated from rice field soil and was identified as Paracoccus sp. Strain FLY-8 could degrade and utilize six chloroacetamide herbicides as carbon sources for growth, and the degradation rates followed the order alachlor >
Cleonice Rocha et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 152(1), 239-244 (2007-07-17)
Solid-phase microextraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry (SPME-GC-MS) was used to analyze two triazine (atrazine and simazine) and three chloroacetamide herbicides (acetochlor, alachlor, and metolachlor) in water samples from a midwest US agricultural drainage ditch for two growing seasons. The
K Eszter Borbas et al.
Bioconjugate chemistry, 18(4), 1205-1212 (2007-06-23)
Targeted radiopharmaceuticals offer the possibility of improved tumor imaging and radiotherapy, with reduced side effects. A variety of monoclonal antibodies and antibody fragments have previously been successfully radiolabeled and used in diagnostic imaging and targeted radiotherapy of cancer. Many such
P J Britto et al.
The Journal of biological chemistry, 277(32), 29018-29027 (2002-05-23)
Of the 20 cysteines of rat brain tubulin, some react rapidly with sulfhydryl reagents, and some react slowly. The fast reacting cysteines cannot be distinguished with [14C]iodoacetamide, N-[(14)C]ethylmaleimide, or IAEDANS ([5-((((2-iodoacetyl)amino)ethyl)amino) naphthalene-1-sulfonic acid]), since modification to mole ratios 1 cysteine/dimer