Fontos dokumentumok
U6375
Uridine 5′-monophosphate disodium salt
≥99%
Szinonimák:
5′-UMP-Na2, U 5′-P, UMP, Uridylic acid disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(chemical)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KURVIXMFFSNONZ-WFIJOQBCSA-L
WGK
WGK 2