Fontos dokumentumok
906328
BTTAA
≥95%
Szinonimák:
2-(4-((Bis((1-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amino)methyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)acetic acid, Copper click-chemistry ligand, Water-soluble CuAAC ligand
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
elérhetőség
available only in USA
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]1(nnc(c1)CN(Cc3nn[n](c3)C(C)(C)C)Cc2nn[n](c2)CC(=O)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H30N10O2/c1-18(2,3)28-11-15(21-24-28)8-26(7-14-10-27(23-20-14)13-17(30)31)9-16-12-29(25-22-16)19(4,5)6/h10-12H,7-9,13H2,1-6H3,(H,30,31)
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Fast, cell-compatible click chemistry with copper-chelating azides for biomolecular labeling
Metabolic labeling of fucosylated glycoproteins in Bacteroidales species
Increasing the Efficacy of Bioorthogonal Click Reactions for Bioconjugation: A Comparative Study
Veszélyességi osztályok
Self-react. C
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?