Fontos dokumentumok
75259
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
BioUltra, ≥98% (NMR)
Szinonimák:
TCEP
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥98% (NMR)
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
veszteség
≤1.0% loss on drying
pH
1.2-1.5
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless (no residue)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.03
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of IRE1 dialysis buffer, RNA cleavage buffer, and in in vitro cleavage assay of in vitro transcribed RNA
- in reducing sulfhydryl groups to obtain total thiol fraction
- to reduce protein samples
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
Protocols
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.