Fontos dokumentumok
208795
S-Methyl methanethiosulfonate
97%
Szinonimák:
S-Methyl thiomethanesulfonate, MMTS
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble 1:1
chloroform: soluble 200 ul per mL, clear, faintly yellow-green
water: soluble 1:5
sűrűség
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
disulfide
SMILES string
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?