Fontos dokumentumok
238104
(1-Bromoethyl)benzene
97%
Szinonimák:
α-Methylbenzyl bromide
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.56 (lit.)
bp
94 °C/16 mmHg (lit.)
sűrűség
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
phenyl
SMILES string
CC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in controlled radical polymerization of styrene
- in asymmetric esterification of benzoic acid in the presence of a chiral cyclic guanidine
- as initiator in the synthesis of bromine terminated polyp-methoxystyrene and polystyrene via atom transfer radical polymerization
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)