Merck
B59209
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzoyl chloride
98%
Szinonimák:
4-Bromo-1-benzenecarbonyl chloride, p-Bromobenzoyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.46
Beilstein:
636641
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
crystals
bp
174 °C/102 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Akira Miyagaki et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(30), 9761-9768 (2019-06-15)
Poly(ether ether ketone) (PEEK) possesses attractive mechanical and thermal properties but demonstrates poor adhesion. To overcome this disadvantage, in this study, the surface modification of PEEK or PEEK-based carbon-fiber-reinforced thermoplastics (CFRTP) was performed through the Friedel-Crafts reaction and successive epoxidation.