Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.569 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
sűrűség
1.367 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?