Merck
119946
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoyl chloride
98%
Szinonimák:
4-Fluorobenzoic acid chloride, p-Fluorobenzoyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.56
Beilstein:
386215
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.532 (lit.)
bp
82 °C/20 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZKLEJHVLCMVQR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Fluorobenzoyl chloride undergoes Friedel-Crafts acylation reaction with 2,6-dimethylnaphthalene to give 1,5-bis(4-fluorobenzoyl)-2,6-dimethylnaphthalene.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Novel electroactive aromatic polyamide with oligoanilines and azo groups in the backbone: synthesis, characterization and dielectric properties.
He L, et al.
Journal of Polymer Research, 19(1), 1-9 (2012)
Synthesis of [18F] GBR 12909, a dopamine reuptake inhibitor.
Haka MS and Kilbourn MR.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 28(7), 793-799 (1990)
Synthesis of a novel naphthalene-based poly (arylene ether-ketone) by polycondensation of 1, 5-bis (4-fluorobenzoyl)-2, 6-dimethylnaphthalene with bisphenol A.
Ohno M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 33(15), 2647-2655 (1995)
Solid-phase Friedel-Crafts acylation on polystyrene resins-synthesis of antiepiletic 1-aryl-3, 5-dihydro-4H-2, 3-benzodiazepin-4-ones.
Bevacqua F, et al.
Tetrahedron Letters, 42(43), 7683-7685 (2001)
New multiblock copolymers of sulfonated poly (4'-phenyl-2, 5-benzophenone) and poly (arylene ether sulfone) for proton exchange membranes. II.
Ghassemi H, et al.
Polymer, 45(17), 5855-5862 (2004)
Cikkek
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.
A Friedel-Crafts-acilálás Lewis-sav katalizátorokkal monoacilált termékeket képez az arének elektrofil aromás szubsztitúciója révén.