Fontos dokumentumok
106631
p-Toluoyl chloride
98%
Szinonimák:
4-Methylbenzoyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.33 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.55 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
robbanási határérték
1.6 %, 117 °F
törésmutató
n20/D 1.553 (lit.)
bp
225-227 °C (lit.)
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−4-−2 °C (lit.)
sűrűség
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?