Merck
252115
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzoyl chloride
98%
About This Item
Lineáris képlet:
IC6H4COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.46
Beilstein:
2042672
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
form
solid
bp
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
mp
27-31 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
iodo
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H4ClIO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVIVDSWUOGNODP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Iodobenzoyl chloride has been used in:
  • palladium-catalyzed synthesis of carbomethoxy functional group-induced isoindolin-1-ones
  • preparation of starting materials required for the synthesis of novel cyclic derivatives of pentavalent iodine, benziodazole oxides
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of isoindolin-1-ones via palladium-catalyzed intermolecular coupling and heteroannulation between 2-iodobenzoyl chloride and imines.
Cho CS, et al.
Tetrahedron Letters, 41(20), 3891-3893 (2000)
Synthesis and reactions of amino acid-derived benziodazole oxides: new chiral oxidizing reagents.
Zhdankin VV, et al.
Tetrahedron Letters, 41(28), 5299-5302 (2000)