Merck
111902
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoyl chloride
99%
Szinonimák:
4-Chlorobenzoic acid chloride, p-Chlorobenzoyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.01
Beilstein:
471606
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39050512
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.578 (lit.)
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
mp
11-14 °C (lit.)
sűrűség
1.365 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
chloro
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Chlorobenzoyl chloride is used as an intermediate compound in the synthesis of pharmaceuticals.
Alkalmazás
4-Chlorobenzoyl chloride was used to synthesize 4-chlorobenzoyl CoA by reacting it with CoA in KHCO3 buffer.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
221.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
105 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Competing intramolecular NH? OC hydrogen bonds and extended intermolecular network in 1-(4-chlorobenzoyl)-3-(2-methyl-4-oxopentan-2-yl) thiourea analyzed by experimental and theoretical methods
Saeed, Aamer, et al.
Chemical Physics, 431, 39-46 (2014)
S D Copley et al.
Applied and environmental microbiology, 58(4), 1385-1387 (1992-04-01)
4-Chlorobenzoate degradation in cell extracts of Acinetobacter sp. strain 4-CB1 occurs by initial synthesis of 4-chlorobenzoyl coenzyme A (4-chlorobenzoyl CoA) from 4-chlorobenzoate, CoA, and ATP. 4-Chlorobenzoyl CoA is dehalogenated to 4-hydroxybenzoyl CoA. Following the dehalogenation reaction, 4-hydroxybenzoyl CoA is hydrolyzed
Iteb Trabelsi et al.
Journal of oleo science, 66(7), 667-676 (2017-07-05)
The article deals with the use of mixed anhydrides for the synthesis of fatty esters. Both aliphatic and aromatic acids are involved, indicating different behaviors according to the chain length of the aliphatic acid. We describe a novel and efficient