Fontos dokumentumok
270784
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
97%
Teszt
97%
bp
126-128 °C/6 mmHg (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
chloro
SMILES string
ClCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCOVTJVRTZGSBP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)