Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.536 (lit.)
bp
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
mp
4 °C (lit.)
sűrűség
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
fluoro
SMILES string
Fc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
251.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
122 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?