Fontos dokumentumok
B81956
4-Bromothiophenol
95%
Szinonimák:
4-Bromobenzenethiol
Teszt
95%
Forma
crystals
bp
239 °C (lit.)
mp
73-76 °C (lit.)
SMILES string
Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)