Merck
230243
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzoyl chloride
99%
Szinonimák:
m-Anisoyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.59
Beilstein:
386659
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.558 (lit.)
bp
123-125 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
COc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR