Merck
112186
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzyl bromide
98%
Szinonimák:
α,4-Dibromotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.93
Beilstein:
606498
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
62-64 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Bromobenzyl bromide was used to prepare a 20-member aminomethyl-substituted biaryl library via sequential N-alkylation of various amines.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M G Organ et al.
Journal of combinatorial chemistry, 3(5), 473-476 (2001-09-11)
Described herein is the semiautomated preparation of a 20-member aminomethyl-substituted biaryl library. The two-step solution-phase synthesis was achieved via sequential N-alkylation of various amines with either 3- or 4-bromobenzyl bromide and Suzuki cross-coupling of the resultant aryl bromides with various
E V Sargent et al.
Drug and chemical toxicology, 22(4), 583-593 (1999-10-28)
As part of an occupational hazard evaluation, p-bromobenzyl bromide (p-BBB) was evaluated for genotoxic activity in the Ames microbial mutagenicity assay, the alkaline elution assay for DNA strand breaks in rat hepatocytes and the in vitro chromosome aberration assay in