Merck
249475
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.56
Beilstein:
391282
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
188-190 °C (lit.)
78-79 °C/16 mmHg (lit.)
sűrűség
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)8(10,11)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride undergoes microwave-promoted Suzuki-type coupling reaction with phenylboronic acid to yield 4-(trifluoromethyl)benzophenone.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Microwave-promoted cross-coupling of acid chlorides with arylboronic acids: a convenient method for preparing aromatic ketones.
Polackova V, et al.
Tetrahedron, 62(50), 11675-11678 (2006)
Risa Iima et al.
AAPS PharmSciTech, 19(6), 2679-2686 (2018-06-27)
We developed carriers of a 19F magnetic resonance imaging (19F MRI) agent, capable of responding to the temperature difference for cancer diagnosis. The carriers were based on high melting point (mp) neutral lipids, namely, tripalmitin (TPT) and tristearin (TSR) and