Fontos dokumentumok
B2403
Benz[b]anthracene
98%
Szinonimák:
2,3-Benzanthracene, Naphthacene, Tetracene
Teszt
98%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
Keringési energia
HOMO 5.4 eV
LUMO 2.7 eV
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
félvezető tulajdonságok
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
SMILES string
c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.