Fontos dokumentumok
335355
Coronene
purified by sublimation, 99%
Teszt
99%
tisztítva
sublimation
bp
525 °C (lit.)
mp
428 °C (lit.)
SMILES string
c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c2c3c4c5c67
InChI
1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)