Fontos dokumentumok
141062
Anthracene
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Anthraxcene, Paranaphthalene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.15 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 145 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
powder or flakes
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
szín
blue-violet fluorescence
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
oldhatóság
toluene: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
SMILES string
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)