Fontos dokumentumok
BCR091
Anthanthrene
BCR®, certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1cc2ccc3cc4cccc5ccc6cc(c1)c2c3c6c45
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-18-12-16-6-2-4-14-8-10-17-11-15(5-1)19(13)21(18)22(17)20(14)16/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFIJJNAKSZUOLT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
BCR091
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3