Fontos dokumentumok
P11255
PTCDA
97%
Szinonimák:
Perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, Pigment Red 224
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Band gap: 2.1 eV
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
>300 °C
Keringési energia
HOMO -6.8 eV
LUMO -4.7 eV
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/CuPc/PTCDA/In
félvezető tulajdonságok
N-type (mobility=10−4 cm2/V·s)
SMILES string
O1C(=O)c2c3c4c(c5c6c(c4cc2)ccc7c6c(cc5)C(=O)OC7=O)ccc3C1=O
InChI
1S/C24H8O6/c25-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(28)30-23(15)27)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(26)29-21)19(13)17(9)11/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.