Fontos dokumentumok
8.20109
Sigma-Aldrich
Anthracene
for synthesis
Szinonimák:
Anthracene, Paranaphthalene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
204-371-1
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥98.5% (GC)
gőznyomás
0.000008 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
540 °C
hatékonyság
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
0.6 % (v/v)
bp
340 °C/1013 hPa
mp
213-217 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 121 °C
oldhatóság
<0.0001 g/L
sűrűség
1.13 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
330 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
c21c(cc3c(c2)cccc3)cccc1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 213 °C
Melting range (upper value): ≤ 217 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - Pensky-Martens closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List