Merck
06556
Sigma-Aldrich
Phenyl formate
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
Phenoxyformaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
HCOOC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
Beilstein:
507113
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.511
bp
62 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenoxy
SMILES string
O=COc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... STS(412)
Egyéb megjegyzések
Reagent for the formylation of amines
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
H.L. Yale
The Journal of Organic Chemistry, 36, 3238-3238 (1971)