Fontos dokumentumok
8.41690
Sigma-Aldrich
Chrysene
for synthesis
Szinonimák:
Chrysene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352127
EC index szám:
205-923-4
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
bp
448 °C
mp
256-258 °C
oldhatóság
<0.0001 g/L
sűrűség
1.274 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 252 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)