Fontos dokumentumok
T82600
Triphenylene
98%
Szinonimák:
9,10-Benzophenanthrene
Teszt
98%
bp
438 °C (lit.)
mp
195-198 °C (lit.)
fluoreszcencia
λex 265 nm; λem 372 nm in cyclohexane
SMILES string
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering