Fontos dokumentumok
698415
Benz[b]anthracene
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
2,3-Benzanthracene, Naphthacene, Tetracene
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
λmax
277 nm
fluoreszcencia
λem 481, 514 nm in dichloromethane-d2
Keringési energia
HOMO 5.4 eV
LUMO 2.7 eV
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
félvezető tulajdonságok
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
SMILES string
c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Organic Semiconductor Laser Materials
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.