Fontos dokumentumok
286508
Palmitic anhydride
97%
Szinonimák:
Hexadecanoic anhydride
Teszt
97%
mp
61-64 °C (lit.)
funkcionális csoport
anhydride
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H62O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(33)35-32(34)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWZBEFCPZJWDKC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)