901233
(2R)-2-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrimido[2,1-b][1,3]benzothiazole
≥95%
Szinonimák:
(R)-2-Phenyl-3,4-dihydro-2H-benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrimidine, (R)-Homobenzotetramisole, Birman (R)-HBTM
Teszt
≥95%
form
powder or chunks
mp
145-147 °C
funkcionális csoport
phenyl
thioether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C12=CC=CC=C1SC3=N[C@@H](C4=CC=CC=C4)CCN23
InChI
1S/C16H14N2S/c1-2-6-12(7-3-1)13-10-11-18-14-8-4-5-9-15(14)19-16(18)17-13/h1-9,13H,10-11H2/t13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMYZJAQMQBHNLH-CYBMUJFWSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Technology Spotlight: Homobenzotetramisole (HBTM): A General Organocatalyst for Asymmetric Acylations
[1] Determination of the Absolute Configuration β-Chiral Primary Alcohols Using the Competing Enantioselective Conversion Method
[2] Asymmetric Catalytic Synthesis of Thiochromenes via an Acyl Transfer-Initiated Cascade
[3] Rapid assembly of complex cyclopentanes employing chiral, α, β-unsaturated acylammonium intermediates
[4] Determination of Absolute Configuration Using Kinetic Resolution Catalysts
[5] Kinetic Resolution of Secondary Alcohols Using Amidine-Based Catalysts
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We are proud to offer the isothiourea organocatalyst homobenzotetramisole (HBTM) as part of our asymmetric catalysis portfolio in both (R) and (S) enantiomeric forms.