Fontos dokumentumok
385980
Benzoic anhydride
≥95%
Szinonimák:
Benzoyl anhydride, Benzoyl benzoate, Bis(phenylcarbonyl)ether
Teszt
≥95%
form
solid
mp
38-42 °C (lit.)
sűrűség
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
anhydride
ester
phenyl
SMILES string
O=C(OC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Condensation reagent in the synthesis of carboxylic esters from carboxylic acids and alcohols.
- Coupling reagent in the synthesis of macrolactones.
- Acylating reagent for acylating sulfonamides, amines, alcohols, and phenols using ZSM-5-SO3H as a catalyst.
It can be also used as a reagent for the preparation of benzyl benzoate , benzylidene dibenzoate , 4-benzoyltoluene .
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?